Wichtige Dokumente
482374
Poly(dimethylsiloxan-co-methylhydrosiloxan), trimethylsilylterminiert
average Mn ~13,000, methylhydrosiloxane 3-4 mol %
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mn ~13,000
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
methylhydrosiloxane, 3-4 mol %
Brechungsindex
n20/D 1.405
Viskosität
~260 cSt(lit.)
bp
>93 °C (lit.)
Dichte
0.97 g/mL at 25 °C
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?