Wichtige Dokumente
481505
Sulfaminsäure
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Amidosulfonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
215-225 °C (dec.) (lit.)
Dichte
2.151 g/cm3 at 25 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES String
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChIKey
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Sulfamic acid is an amino acid with sulfur and is mildly acidic. It acts as a green catalyst in the esterification reaction.
Anwendung
- Friedlander quinoline synthesis.
- Liquid Beckmann rearrangement for the synthesis of amides from ketoximes.
- The preparation of α-aminophosphonates via a three-component reaction between aldehydes, amines, and diethyl phosphite.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)