Merck
480819
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Glycidol
97%, optical purity ee: 98% (GLC)
Synonym(e):
(R)-(+)-Oxiran-2-methanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.08
Beilstein:
79782
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]23/D +15°, neat
Optische Reinheit
ee: 98% (GLC)
Verunreinigungen
<3% dichloromethane
Brechungsindex
n20/D 1.43 (lit.)
bp
56-57 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.116 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2/t3-/m1/s1
InChIKey
CTKINSOISVBQLD-GSVOUGTGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Enantioselective esterification of (R)-(+)-glycidol with n-butyric acid in organic media using hybrid gel-entrapped lipase on Celite has been reported.
Anwendung
Chiral building block used to construct an epoxyvinyl iodide intermediate in a synthesis of a furanocembrane, a marine natural product.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Self-react. C - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.6 °F
Flammpunkt (°C)
72 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A New Route for Protected Amino Alcohols from (R)-Glycidol. Copper (I) Mediated Alkylation of 4-Tosyloxymethyl-2-oxazolidinone.
Iwama S and Katsumura S.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 67(12), 3363-3365 (1994)
Tetrahedron Letters, 47, 6401-6401 (2006)
Diastereoselective synthesis of ?-hydroxy-?-amino alcohols,(2S, 3S)-and (2S, 3R)-threoninol and-hydroxyphenylalaninol, from (R)-glycidol via the derived 4-hydroxymethyloxazolidinone.
Katsumura S, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 5(2), 161-164 (1994)
Synthesis of amino-1, 4-anhydro-d-pentitols and amino-1, 5-anhydro-d-hexitols with the arabino configuration from (R)-glycidol.
Aragones S, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(13), 1847-1856 (2003)
A practical synthesis of (S)-HPMPC.
Brodfuehrer PR, et al.
Tetrahedron Letters, 35(20), 3243-3246 (1994)