Wichtige Dokumente
480592
N-Butylethylendiamin
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
bp
171-172 °C (lit.)
Dichte
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCCCNCCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h8H,2-7H2,1H3
InChIKey
DFPGBRPWDZFIPP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
N-Butylethylenediamine is a chelating amine ligand.
Anwendung
N-Butylethylenediamine may be used as a ligand in the synthesis of one dimensional copper-azido molecular tape, [Cu2(N-Buen)(N3)4]n where N-Buen = N-butylethylenediamine.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Novel copper-azido magnetic molecular tapes: syntheses, structures, and magnetic properties.
CrystEngComm, 13(21), 6415-6421 (2011)