Wichtige Dokumente
478865
Zirconium-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionat)
≥99.99%
Synonym(e):
Zr(TMHD)4
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.99%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: zirconium
mp (Schmelzpunkt)
332-339 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Zr](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)(O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/4C11H20O2.Zr/c4*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h4*7,12H,1-6H3;/q;;;;+4/p-4/b4*8-7-;
InChIKey
MLSNEJQSDZMDFZ-DNSQIVDOSA-J
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?