Wichtige Dokumente
476447
1-Iod-3-methylbutan
97%
Synonym(e):
Isoamyliodid, Isopentyliodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
bp
149 °C (lit.)
Dichte
1.497 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
iodo
SMILES String
CC(C)CCI
InChI
1S/C5H11I/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
BUZZUHJODKQYTF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F
Flammpunkt (°C)
40 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?