Wichtige Dokumente
473936
N-Methylformamid
99%
Synonym(e):
N-Formylmethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−4 °C (lit.)
Dichte
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
SMILES String
[H]C(=O)NC
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)
InChIKey
ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Li2S-P2S5 solid electrolytes (SE)
- interlayer-condensed materials of protonated layered silicate (magadiite)
- Li3PS4 solid electrolyte
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
231.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
111 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?