Wichtige Dokumente
469777
6-Chlor-1-hexin
98%
Synonym(e):
(4-Chlorobutyl)acetylene, 1-Chlorohex-5-yne
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
bp
83 °C/95 mmHg (lit.)
Dichte
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
chloro
SMILES String
ClCCCCC#C
InChI
1S/C6H9Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h1H,3-6H2
InChIKey
ZUKOCGMVJUXIJA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?