Wichtige Dokumente
468347
(R)-(+)-2-Brom-3-methylbuttersäure
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Optische Aktivität
[α]22/D +21°, c = 37 in benzene
bp
90-100 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
35-40 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
CC(C)[C@@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
InChIKey
UEBARDWJXBGYEJ-SCSAIBSYSA-N
Anwendung
- As an anionic counterpart of morpholinium based chiral ionic liquids applicable in the Heck arylation reaction of 2,3-dihydrofuran.
- As a starting material in the synthesis of fructosyl peptide oxidase inhibitors.
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..