Merck
463752
Sigma-Aldrich
Strontiumhydroxid Octahydrat
99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Strontium dihydroxide octahydrate, Strontium hydrate
About This Item
Lineare Formel:
Sr(OH)2 · 8H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.76
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99.995% trace metals basis
Form
crystals and lumps
Verunreinigungen
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Sr]O
InChI
1S/10H2O.Sr/h10*1H2;/q;;;;;;;;;;+2/p-2
InChIKey
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)