Merck
460761
Sigma-Aldrich
Diethylenglykol-d2
99 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
O(CH2CH2OD)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % D
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−10 °C (lit.)
Dichte
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]OCCOCCO[2H]
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2/i5D,6D
InChIKey
MTHSVFCYNBDYFN-KCZCTXNHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)