Merck
460346
Sigma-Aldrich
Strontium
dendritic pieces, purified by distillation, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Strontium-Element
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Sr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
87.62
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141504
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
dendritic pieces
Aufgereinigt durch
distillation
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Widerstandsfähigkeit
23 μΩ-cm, 20°C
bp
1384 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
757 °C (lit.)
Dichte
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sr]
InChI
1S/Sr
InChIKey
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dendritisches Strontium ist eine Form von Strontiummetall mit einer einzigartigen baumähnlichen oder verzweigten Morphologie. Es wird oft mittels Elektroabscheidung hergestellt. Dendritisches Strontium ist ein silbrig-weißes Metall, das mit Wasser und Sauerstoff hochreaktiv ist und an der Luft leicht anläuft. Es besitzt verschiedene wichtige physikalische Eigenschaften, einschließlich einem Schmelzpunkt von 769 °C und einer Dichte von 2,54 g/cm3.
Anwendung
Dendritisches Strontium hat eine Reihe wichtiger Anwendungen, einschließlich Verwendung als Komponente von Legierungen, als Material für Pyrotechnikvorrichtungen, als Reagens bei der Herstellung von Ferritmagneten und als Dotierstoff bei der Herstellung von Halbleitern.
Dendritisches Strontium kann in der Festkörpersynthese einer Zintl-Phase, SrSn3Sb4, mit einem anionischen Kanalgerüst aus 30-gliedrigen Ringen eingebracht werden.Es kann auch zur Herstellung von Strontium-Kalium-Niobat (Sr2KNb5O15, SKN) eingesetzt werden, was beim Einsatz pyroelektrischer Sensoren und verschiedener elektrooptischer Geräte von großem Interesse ist.
Wird verwendet für die Herstellung von Strontium-Kalium-Niobat (Sr2KNb5O15, SKN). SKN ist hervorragend geeignet für pyroelektrische Sensoren und verschiedene elektrooptische Geräte.2
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of Sr 2 KNb 5 O 15 Thin Films by Chemical Solution Deposition Method.
Sakamoto W, et al.
Journal of Materials Research, 14(04), 1495-1502 (1999)
Faisal Hammad Mekky Koua et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(10), 3889-3894 (2013-02-22)
Oxygen-evolving complex of photosystem II (PSII) is a tetra-manganese calcium penta-oxygenic cluster (Mn4CaO5) catalyzing light-induced water oxidation through several intermediate states (S-states) by a mechanism that is not fully understood. To elucidate the roles of Ca(2+) in this cluster and
Strontium and bone.
W E Cabrera et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 14(5), 661-668 (1999-05-13)
Wenjie Zhang et al.
Biomaterials, 34(13), 3184-3195 (2013-02-06)
Both surface chemistry and topography have significant influence on good and fast osseointegration of biomedical implants; the main goals in orthopeadic, dental and maxillofacial surgeries. A surface modification strategy encompassing the use of bioactive trace elements together with surface micron/nano-topographical
R G Robinson et al.
JAMA, 274(5), 420-424 (1995-08-02)
To present the current state of systemic radiopharmaceutical therapy for the palliation of pain in individuals with metastatic cancer and to evaluate the palliative effect and degree of hemotoxicity of strontium chloride 89 (89Sr) in patients with painful osteoblastic metastases