Merck
460125
Sigma-Aldrich
Polyethylenglykol 400-dioleat
average Mn ~914
Synonym(e):
O,O′-Dioleoyl-polyethylenglykol 400, Poly(ethylenglycol)-dioleat
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO(OCH2CH2)nO2C(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Mol-Gew.
average Mn ~914
Brechungsindex
n20/D 1.471 (lit.)
bp
>260 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−15 °C (lit.)
Säurezahl
4 mg KOH/g
Hydroxylzahl
10 mg KOH/g
Iodzahl
75
Löslichkeit
toluene, ethanol and acetone: soluble (dispersible in water)
Dichte
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C38H70O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(39)41-35-36-42-38(40)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
InChIKey
NKSOSPOXQKNIKJ-CLFAGFIQSA-N
Anwendung
Plasticizer
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)