Merck
459879
Sigma-Aldrich
Benzyl-(S)-(−)-2-hydroxy-3-phenylpropionat
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH(OH)CO2CH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
97%
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]24/D −55°, c = 1.8 in methylene chloride
Brechungsindex
n20/D 1.558 (lit.)
bp
288 °C (lit.)
Dichte
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O3/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)19-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15,17H,11-12H2/t15-/m0/s1
InChIKey
XFULYMQQCZRWQB-HNNXBMFYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)