Wichtige Dokumente
459496
9-Borabicyclo[3.3.1]nonan -Lösung
0.4 M in hexanes
Synonym(e):
9-BBN -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
0.4 M in hexanes
bp
68-70 °C
Dichte
0.691 g/mL at 25 °C
SMILES String
B1C2CCCC1CCC2
InChI
1S/C8H15B/c1-3-7-5-2-6-8(4-1)9-7/h7-9H,1-6H2/t7-,8+
InChIKey
FEJUGLKDZJDVFY-OCAPTIKFSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reaktionsmittel für:
- Lineare Festphasen-Peptidsynthese von Ubiquitinderivaten
- Kupfer-katalysierte Kreuzkupplungen von bororganischen Verbindungen mit primären Alkylhaliden und Pseudohaliden
- Intramolekulare Insertion von Alkenen in Palladium-Stickstoff-Bindungen
- Herstellung von N-(Phosphonoacetyl)-L-ornithin zur Untersuchung der Auswirkungen auf biosynthetische Gene von Arginin in Hefe
- Hetero-Diels-Alder-Reaktion zur Synthese von spirozyklischen Alkaloiden
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?