Wichtige Dokumente
458074
Poly(ethylenglycol)dibenzoat
average Mn ~410
Synonym(e):
Polyethylene glycol, Polyethylene glycol dibenzoate, Polyoxyethylene dibenzoate
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mn ~410
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.528 (lit.)
bp
217 °C/1 mmHg (lit.)
Übergangstemp.
Tg −54 °C
Dichte
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCO.OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C16H14O4/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)19-11-12-20-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChIKey
XFDQLDNQZFOAFK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Plasticizer
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?