Merck
456144
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-(Chlormethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Beschreibung
Specific optical acitvity ([α]24/D ·42.1°, neat)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
63 °C/37 mmHg (lit.)
Dichte
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
ketal
SMILES String
CC1(C)OC[C@@H](CCl)O1
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
InChIKey
BNPOTXLWPZOESZ-RXMQYKEDSA-N
Anwendung
(S)-(−)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane can be used as a building block in the synthesis of hydroxylated polyamine analogs of biological importance.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and evaluation of hydroxylated polyamine analogues as antiproliferatives
Bergeron RJ, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 43(2), 224-235 (2000)