Wichtige Dokumente
430730
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluolsulfonat -p-toluolsulfonat (Salz)
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
47-49 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
ketal
tosylate
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC2COC(C)(C)O2
InChI
1S/C13H18O5S/c1-10-4-6-12(7-5-10)19(14,15)17-9-11-8-16-13(2,3)18-11/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3
InChIKey
SRKDUHUULIWXFT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)