Wichtige Dokumente
451622
Lithiumfluorborat
ultra dry, powder, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Lithiumborfluorid, Lithiumtetrafluorborat
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Grade: ultra dry
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
293-300 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
[Li+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChIKey
UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Zubehör
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?