444006
Methacrylsäure-(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutylester)
contains MEHQ as inhibitor, 97%
Synonym(e):
HFBMA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Enthält
MEHQ as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.341 (lit.)
bp
134-136 °C (lit.)
Dichte
1.345 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F7O2/c1-4(2)5(16)17-3-6(9,10)7(11,12)8(13,14)15/h1,3H2,2H3
InChIKey
VIEHKBXCWMMOOU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?