Wichtige Dokumente
441627
3-Bromphenylborsäure
≥95%
Synonym(e):
3-Bromobenzeneboronic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
164-168 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
OB(O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H6BBrO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChIKey
AFSSVCNPDKKSRR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Oxidative cross coupling
- Gold salt catalyzed homocoupling
- 1,4-Addition reactions with α,β-unsaturated ketones
- Enantioselective addition reactions
- Suzuki-Miyaura coupling for synthesis of anthranilamide-protected arylboronic acids
- C-H Functionalization of quinones
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)