Wichtige Dokumente
439053
(+)-Isopulegol
99%
Synonym(e):
(1S,2R,5S)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol, (1S,3S,4R)-p-Menth-8-en-3-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +22°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.469 (lit.)
bp
91 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
C[C@H]1CC[C@@H]([C@@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
InChIKey
ZYTMANIQRDEHIO-AEJSXWLSSA-N
Anwendung
- A natural product (−)-isopiperitenone.
- Medicinally important octahydro-2H-chromen-4-ol derivatives by reacting with benzaldehydes.
- Antituberculosis diterpenoid named 12-epi-ileabethoxazole.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?