435414
Poly(ethylenglycol)-block-poly(propylenglycol)-block-poly(ethylenglycol)
average Mn ~1,900
Synonym(e):
Pluronic® L-35, PEG-PPG-PEG
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Form
viscous liquid
Mol-Gew.
average Mn ~1,900
Zusammensetzung
PEG, 50 wt. %
Brechungsindex
n20/D 1.461
Oberflächenspannung
49 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
Viskosität
375 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
Übergangstemp.
softening point 7 °C
cloud point 73 °C (1 wt. % aqueous solution)
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C
HLB
18.0 - 23.0
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChIKey
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?