Wichtige Dokumente
434167
N,N′-Di-Boc-1H-pyrazol-1-carbamidin
98%, for peptide synthesis
Synonym(e):
N,N′-Bis-Boc-1-guanylpyrazole
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
N,N′-Di-Boc-1H-pyrazol-1-carbamidin, 98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
86-90 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N\C(=N\C(=O)OC(C)(C)C)n1cccn1
InChI
1S/C14H22N4O4/c1-13(2,3)21-11(19)16-10(18-9-7-8-15-18)17-12(20)22-14(4,5)6/h7-9H,1-6H3,(H,16,17,19,20)
InChIKey
QFNFDHNZVTWZED-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?