Wichtige Dokumente
432393
Polystyrol-block-polyisopren-block-polystyrol
styrene 14 wt. %
Synonym(e):
Polystyrol-block-polyisopren, mehrarmig
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
beads
Qualitätsniveau
Schmelzindex
11 g/10 min (200°C/5.0kg)
Enthält
phenolic as antioxidant
Zusammensetzung
styrene, 14 wt. %
Härte
37 (Shore A)
Viskosität
14.5 poise, 25 wt. % in toluene(25 °C, Brookfield)(lit.)
Löslichkeit
solvents with solubility parameters between 7.7 and 9.4: soluble
Dichte
0.92 g/mL at 25 °C
Elongation
ASTM D 412 - 1,300% (ultimate)
SMILES String
CC(=C)C=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C5H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4-5(2)3/h2-7H,1H2;4H,1-2H2,3H3
InChIKey
ROGIWVXWXZRRMZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?