Wichtige Dokumente
430072
Poly(styrol-co-butadien)
butadiene 4 wt. %, melt index 6 g/10 min (200°C/5kg)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
pellets
Qualitätsniveau
Schmelzindex
6 g/10 min (200°C/5kg)
Zusammensetzung
butadiene, 4 wt. %
Härte
105 (Rockwell R, ASTM D 785)
Übergangstemp.
softening point 103 °C (Vicat, ASTM D 1525)
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C
SMILES String
C=CC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C4H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2
InChIKey
MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?