Merck
431915
Sigma-Aldrich
Chloroform-d
"100%", 99.96 atom % D, contains 0.5 wt. % silver wire as stabilizer
Synonym(e):
Deuterochloroform
About This Item
Lineare Formel:
CDCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.38
Beilstein:
1697633
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99.96 atom % D
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Enthält
0.5 wt. % silver wire as stabilizer
IVD
for in vitro diagnostic use
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.0100% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−64 °C (lit.)
Dichte
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChIKey
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chloroform-d (Deuterochloroform, CDCI3) ist ein deuteriertes NMR-Lösungsmittel, das für NMR-basierte Forschungs- und Analysezwecke eingesetzt wird. Es kann durch Reaktion von Trichloracetophenon und Natriumdeuteroxid synthetisiert werden. Der Einfluss der Anzahl der Impulse auf die Multiphotonen-Zerlegung (MPD) wurde untersucht. Es wurden Infrarot-Untersuchungen der C-D-Streck- und Biegebewegungen von CDCl3 in verschiedenen Lösungsmitteln durchgeführt. Die Wirkung von Chloroform-d auf die Wechselwirkung von Wasser mit Aktivkohle wurde analysiert. Die Abhängigkeit der molekularen Neuorientierung von deuteriertem Chloroform von Druck und Temperatur wurde mittels Raman-Spektroskopie untersucht.
Anwendung
Chloroform-d kann für die Synthese von Dichlorfluormethan-d verwendet werden.
Empfohlene Produkte
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The effect of collisions in the multiphoton decomposition of chloroform-d.
McRae GA, et al.
J. Chem. Phys. , 92(10), 5997-6003 (1990)
Isotope Effect on Dissociation Probabilities in the Mass Spectra of Chloroform and Chloroform-d.
Dibeler VH and Bernstein RB.
J. Chem. Phys. , 19(4), 404-406 (1951)
Raman study of molecular reorientation in liquid chloroform and chloroform-d under high pressure.
Schroeder J, et al.
J. Chem. Phys. , 69(12), 5479-5488 (1978)
Dichlorofluoromethane-d: a versatile solvent for VT-NMR experiments.
Siegel JS and Anet FAL.
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2629-2630 (1988)
Infrared Intensity of the C-D Stretch of Chloroform-d in Various Solvents.
Huggins CM and Pimentel GC.
J. Chem. Phys. , 23(5), 896-898 (1955)