Wichtige Dokumente
429147
(Acetylacetonat)dicarbonyliridium(I)
Synonym(e):
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)iridium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: iridium
reagent type: catalyst
SMILES String
[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC(=O)\C=C(\C)O[Ir]
InChI
1S/C5H8O2.2CO.Ir/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3,6H,1-2H3;;;/q;;;+1/p-1/b4-3-;;;
InChIKey
DFIAYCFHPDOZLK-FGSKAQBVSA-M
Anwendung
Reactant for:
- Oxidative addition of perfluoroalkyl iodides
- Synthesis of iridium heterocycles
- Scaffolding of iridium complexes
- Metal carbonyl cluster synthesis
- Mixed-bridged bimetallic d8 complex synthesis
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?