426261
Iodethan-1-13C
99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonym(e):
Ethyl-1-13C-iodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.512 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-108 °C (lit.)
Dichte
1.962 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[13CH2]I
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i2+1
InChIKey
HVTICUPFWKNHNG-VQEHIDDOSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?