Wichtige Dokumente
424528
4,4′-(Oxydi-2,1-ethandiyl)bis-morpholin
97%
Synonym(e):
β,β′-Dimorpholinodiethyl ether, 2,2′-Dimorpholinodiethyl ether, 4,4′-(Oxydiethylene)dimorpholine, Bis(morpholinoethyl) ether
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.484 (lit.)
bp
309 °C (lit.)
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C(CN1CCOCC1)OCCN2CCOCC2
InChI
1S/C12H24N2O3/c1-7-15-8-2-13(1)5-11-17-12-6-14-3-9-16-10-4-14/h1-12H2
InChIKey
ZMSQJSMSLXVTKN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)