Wichtige Dokumente
422169
2,6-Dichlor-3-cyan-5-fluorpyridin
98%
Synonym(e):
2,6-Dichlor-5-fluor-3-nicotinonitril
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
89-91 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
nitrile
SMILES String
Fc1cc(C#N)c(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6HCl2FN2/c7-5-3(2-10)1-4(9)6(8)11-5/h1H
InChIKey
DEDKKOOGYIMMBC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile is a pyridine derivative. It is a fluorinated heterocyclic building block used in chemical synthesis.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?