Wichtige Dokumente
419753
7-Hydroxyflavanon
98%
Synonym(e):
7-Hydroxy-2-phenylchroman-4-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
188-190 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
Oc1ccc2C(=O)CC(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O3/c16-11-6-7-12-13(17)9-14(18-15(12)8-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14,16H,9H2
InChIKey
SWAJPHCXKPCPQZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?