Wichtige Dokumente
416851
Methyl-d3-trifluormethansulfonat
99 atom % D
Synonym(e):
Methyl-d3-triflat
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.325 (lit.)
bp
94-99 °C (lit.)
Dichte
1.477 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3/i1D3
InChIKey
OIRDBPQYVWXNSJ-FIBGUPNXSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Verpackung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?