Wichtige Dokumente
407992
N-Methylphthalimid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
129-132 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
imide
SMILES String
CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H7NO2/c1-10-8(11)6-4-2-3-5-7(6)9(10)12/h2-5H,1H3
InChIKey
ZXLYYQUMYFHCLQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)