Wichtige Dokumente
406368
2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-on
98%
Synonym(e):
2,4-Diethylthioxanthone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
66-70 °C (lit.)
SMILES String
CCc1cc(CC)c2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C17H16OS/c1-3-11-9-12(4-2)17-14(10-11)16(18)13-7-5-6-8-15(13)19-17/h5-10H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
BTJPUDCSZVCXFQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)