Wichtige Dokumente
399264
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylen
99%
Synonym(e):
Ethinyl-tert.-butyldimethylsilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
bp
116-117 °C (lit.)
Dichte
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)C#C
InChI
1S/C8H16Si/c1-7-9(5,6)8(2,3)4/h1H,2-6H3
InChIKey
RTYNRTUKJVYEIE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?