Wichtige Dokumente
393037
3-Ethoxy-2-cyclopentenon
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
bp
60-63 °C/0.3 mmHg (lit.)
Dichte
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
ketone
SMILES String
CCOC1=CC(=O)CC1
InChI
1S/C7H10O2/c1-2-9-7-4-3-6(8)5-7/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
SUQNVCCJLBQVEI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- allylic cyclopentenyl alcohols like 2-cyclopentenol, 3-methyl-2-cyclopentenol and 3-methoxymethaoxymethyl-2-cyclopentenol
- 3-aminocyclopent-2-en-1-one
- (E)-5-(((2S*,3S*)-3-((benzyloxy)methyl)oxiran-2- yl)methylene)-3-ethoxycyclopent-2-enone, an γ,δ -epoxy-α,β-unsaturated cyclic enone
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)