Wichtige Dokumente
388106
2,3-Dimethyl-2-cyclopenten-1-on
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.49 (lit.)
bp
80 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC1=C(C)C(=O)CC1
InChI
1S/C7H10O/c1-5-3-4-7(8)6(5)2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
UZLQSPYGTUMKGS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)