Merck
W376302
Sigma-Aldrich
Dihydrojasmon
≥98%, stabilized, FG
Synonym(e):
3-Methyl-2-pentyl-2-cyclopenten-1-on
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4C5H4(CH3)(=O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.26
FEMA-Nummer:
3763
Beilstein:
1906471
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
7.140
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥98%
Enthält
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
bp
120-121 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fresh; jasmine; floral; fruity
SMILES String
CCCCCC1=C(C)CCC1=O
InChI
1S/C11H18O/c1-3-4-5-6-10-9(2)7-8-11(10)12/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
YCIXWYOBMVNGTB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)