Wichtige Dokumente
381926
Cobalt(II)-2,3-naphthalocyanin
Dye content 85 %
Synonym(e):
2,3-Naphthalocyanin Cobalt(II)-salz
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Dye content, 85%
λmax
731 nm
SMILES String
[Co]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc8ccccc8cc37)c9cc%10ccccc%10cc69)c%11cc%12ccccc%12cc5%11)c%13cc%14ccccc%14cc4%13
InChI
1S/C48H24N8.Co/c1-2-10-26-18-34-33(17-25(26)9-1)41-49-42(34)54-44-37-21-29-13-5-6-14-30(29)22-38(37)46(51-44)56-48-40-24-32-16-8-7-15-31(32)23-39(40)47(52-48)55-45-36-20-28-12-4-3-11-27(28)19-35(36)43(50-45)53-41;/h1-24H;/q-2;+2
InChIKey
PCLONZCDFMRSKV-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?