Wichtige Dokumente
527629
Poly(kupferthalocyanin)
Dye content 60 %
Synonym(e):
Copper phthalocyanine polymer, Copper polyphthalocyanine, Poly(copper phthalocyanine)
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Dye content, 60%
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
InChI
1S/C32H16N8.Cu/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;
InChIKey
VVOLVFOSOPJKED-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)