Wichtige Dokumente
380989
Natriumperrhenat
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Sodium Rhenate(VII), Sodium rhenium oxide, Sodiumoxido(trioxo)rhenium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
5.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].[O-][Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/Na.4O.Re/q+1;;;;-1;
InChIKey
KMISVFTVBOPTAI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?