Wichtige Dokumente
380644
L-Threonsäure Hemicalciumsalz
>97%
Synonym(e):
(2R,3S)-2,3,4-Trihydroxybuttersäure Hemicalciumsalz, L-Threoninsäure Calciumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
>97%
Optische Aktivität
[α]20/D +16°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
OC[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C4H8O5.Ca/c2*5-1-2(6)3(7)4(8)9;/h2*2-3,5-7H,1H2,(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-,3+;/m00./s1
InChIKey
ZJXGOFZGZFVRHK-BALCVSAKSA-L
Anwendung
- Synthesis of cyclic hydroxamates and substituted oxazinanones
- Oxidative degradation to yield oxalate complexes
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)