Wichtige Dokumente
372455
Graphit, fluoriert, Polymer
extent of labeling: >61 wt. % F
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Kennzeichnungsgrad
>61 wt. % F
InChI
1S/C.F
InChIKey
PRPAGESBURMWTI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)