Wichtige Dokumente
368571
Methyl-3-methyl-2-butenoat
97%
Synonym(e):
3,3-Dimethyl-acrylsäure-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4364 (lit.)
bp
70-75 °C/60 mmHg (lit.)
Dichte
0.873 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(2)4-6(7)8-3/h4H,1-3H3
InChIKey
FZIBCCGGICGWBP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)