Merck
365831
Sigma-Aldrich
5-Fluor-2-nitrobenzotrifluorid
99%
Synonym(e):
2-Nitro-α,α,α,5-tetrafluortoluol
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(NO2)CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.46 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
23 °C (lit.)
Dichte
1.497 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F4NO2/c8-4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H
InChIKey
WMQOSURXFLBTPC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride is formed by the nitration of m-fluorobenzotrifluoride.
Anwendung
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride may be used as monomer in the synthesis of hyperbranched poly(aryl ether).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Brown JH, et al.
Journal of the Chemical Society, S95-S99 (1949)
Fluorinated high-performance polymers: Poly (arylene ether) s and aromatic polyimides containing trifluoromethyl groups.
Dhara MG and Banerjee S.
Progress in Polymer Science, 35(8), 1022-1027 (2010)