Wichtige Dokumente
359343
Hydrochinidin
95%
Synonym(e):
(9S)-10,11-Dihydro-6′-methoxy-cinchonan-9-ol, Dihydrochinidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]25/D +226°, c = 2 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
169-170 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H26N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
InChIKey
LJOQGZACKSYWCH-LHHVKLHASA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP2D6(1565)
Anwendung
- Enantioselective axially chiral phosphamides by N-allylic alkylation reaction between Morita-Baylis-Hillamn (MBH) carbonate and phosphamides.
- Enantioselective α-amino phosphonates by hydrophosphonylation of N-aryl ketimines.
- Enantioselective α-hydrazino esters by α-hydrazination of 3-oxoindolines using azodicarboxylate via aza-Michael reaction.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?