Wichtige Dokumente
346187
Trioctylphosphinoxid
technical grade, 90%
Synonym(e):
(Oct)3PO, TOPO®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
solid
bp
201-202 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
50-52 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine oxide
SMILES String
CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51OP/c1-4-7-10-13-16-19-22-26(25,23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
InChIKey
ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
446.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
230 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?