Merck
718165
Sigma-Aldrich
Trioctylphosphin
97%
Synonym(e):
TOP, P(Oct)3
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)7]3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.64
Beilstein:
1776995
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.468 (lit.)
bp
284-291 °C/50 mmHg (lit.)
Dichte
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
InChIKey
RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Trioctylphosphin dient als Phosphorquelle und wird bei der Synthese von Metallnanopartikeln eingesetzt.
Anwendung
Trioctylphosphin kann zur Umwandlung von metallischen Nanokristallen, Schüttgut-Pulvern, Folien, Drähten und dünnen Beschichtungen in Metallphosphide verwendet werden. Außerdem kann es als Lösungsmittel und Stabilisator bei der Synthetisierung von Cadmiumsulfid-Nanostäbchen aus Cadmiumacetat und Schwefel genutzt werden.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
296.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
147 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Trioctylphosphine: a general phosphorus source for the low-temperature conversion of metals into metal phosphides.
Henkes AE & Schaak RE.
Chemistry of Materials, 19(17), 4234-4242 (2007)
Palladium (ii)-complexes of bi-and tri-dentate phosphine ligands: precursor for palladium--phosphorous nanoparticles and activity towards Suzuki--Miyaura coupling
Rao GK, et al.
New. J. Chem., 47, 4218-4227 (2023)
Trioctylphosphine as both solvent and stabilizer to synthesize CdS nanorods.
Chen S, et al.
Nanoscale Research Letters, 4(10), 1159-1159 (2009)
Tilman Läppchen et al.
EJNMMI physics, 7(1), 22-22 (2020-04-24)
For multicenter clinical studies, PET/CT and SPECT/CT scanners need to be validated to ensure comparability between various scanner types and brands. This validation is usually performed using hollow phantoms filled with radioactive liquids. In recent years, 3D printing technology has
Jaehoon Lim et al.
Nature materials, 17(1), 42-49 (2017-11-29)
Chemically synthesized semiconductor quantum dots (QDs) can potentially enable solution-processable laser diodes with a wide range of operational wavelengths, yet demonstrations of lasing from the QDs are still at the laboratory stage. An important challenge-realization of lasing with electrical injection-remains