Wichtige Dokumente
344508
Cyclopenten
96%
Synonym(e):
2,2-Dimethylacetyl chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
20.89 psi ( 55 °C)
6.11 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
743 °F
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
44-46 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−135 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 0.535 g/L at 25 °C
Dichte
0.771 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CC=CC1
InChI
1S/C5H8/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-5H2
InChIKey
LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Empfehlung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-29.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-34.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?